5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-pyridylacetic acid
L13579.06 L13579.03
L13579.06EA 462 EUR InStock
L13579.06 L13579.03
5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 39891-12-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 182-185° Beilstein Reference: 388264 MDL No.: MFCD00829308
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 182…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829308
Numéro CAS: 39891-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité