8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13751.MDEA 59.3 EUR InStock
L13751.MD L13751.03
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 98%
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075657
Numéro CAS: 32178-63-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité