Diisopropyl bromomethylphosphonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13763.06 L13763.14
L13763.06EA 84 EUR InStock
L13763.06 L13763.14
Diisopropyl bromomethylphosphonate 97%
Diisopropyl bromomethylphosphonate
Purity: 97% CAS No.: 98432-80-5 Molecular Formula: C7H16BrO3P Formula Weight: 259.09 Refractive Index: 1.4495 Boiling Point: 80°/1mm Beilstein Reference: 4740388 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00236036
Formule: C₇H₁₆BrO₃P
MW: 259,09 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236036
Numéro CAS: 98432-80-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité