Dowex® 50WX4 (H) 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
L13917.30EA 181 EUR InStock
L13917.30 L13917.0B L13917.18
Dowex® 50WX4 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX4 (H)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132725
Numéro CAS: 11113-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité