Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13922.18 L13922.30 L13922.0B
L13922.18EA 66.6 EUR InStock
L13922.18 L13922.30 L13922.0B
Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132726
Numéro CAS: 11119-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité