Dowex® 50WX2 (H) 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
L13944.18 L13944.30 L13944.0B
L13944.18EA 60.8 EUR InStock
L13944.18 L13944.30 L13944.0B
Dowex® 50WX2 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132722
Numéro CAS: 12612-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité