4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
L14049.03 L14049.06
L14049.03EA 99.3 EUR InStock
L14049.03 L14049.06
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Purity: 97% CAS No.: 18381-53-8 Molecular Formula: C7H5ClF6O3 Formula Weight: 286.56 Refractive Index: 1.3590 Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1884844 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00054671
Formule: C₇H₅ClF₆O₃
MW: 286,554 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C
Densité: 1.470
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054671
Numéro CAS: 18381-53-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité