(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14053.03 L14053.06 L14053.14
L14053.03EA 33.4 EUR InStock
L14053.03 L14053.06 L14053.14
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 99%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Purity: 99% CAS No.: 18680-27-8 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 1853591 Optical Rotation: +8.7° (c=6.5 in toluene) MDL No.: MFCD00077851
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point de fusion: 56…58 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00077851
Numéro CAS: 18680-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité