(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14063.03 L14063.MD
L14063.03EA 199 EUR InStock
L14063.03 L14063.MD
(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
(S)-(-)-2-Methylbutylamine
Purity: 98+% CAS No.: 34985-37-0 Molecular Formula: C5H13N Formula Weight: 87.16 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4105 Boiling Point: 96-97° Beilstein Reference: 1718807 Optical Rotation: -5.9° (neat) UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00064430
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 96…97 °C
Densité: 0.756
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064430
Numéro CAS: 34985-37-0
EINECS: 252-307-6
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité