7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14069.ME L14069.03
L14069.MEEA 36.1 EUR InStock
L14069.ME L14069.03
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin 97%
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Purity: 97% CAS No.: 2107-77-9 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 241-244° Beilstein Reference: 177613 MDL No.: MFCD00016972
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Point de fusion: 241…244 °C
Numéro MDL: MFCD00016972
Numéro CAS: 2107-77-9
EINECS: 218-290-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité