Tri-O-acetyl-D-glucal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14103.14EA 96.3 EUR InStock
L14103.14 L14103.06
Tri-O-acetyl-D-glucal 98%
Tri-O-acetyl-D-glucal
Formule: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063253
Numéro CAS: 2873-29-2
EINECS: 220-709-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité