Amberlite® XAD4 résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 41.9 EUR InStock
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 résine échangeuse d'anions
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132704
Numéro CAS: 37380-42-0
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité