Genkwanin, 7-methoxyapigenin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one, 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
L14169.MB L14169.MC
L14169.MBEA 68.8 EUR InStock
L14169.MB L14169.MC
Genkwanin, 7-methoxyapigenin 97%
Genkwanin, 7-methoxyapigenin
Purity: 97% CAS No.: 437-64-9 Molecular Formula: C16H12O5 Formula Weight: 284.27 Melting Point: 288-290° Beilstein Reference: 292549 MDL No.: MFCD00017452
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Point de fusion: 288…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017452
Numéro CAS: 437-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité