Fisetin 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14207.03 L14207.MD
L14207.03EA 197 EUR InStock
L14207.03 L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97% CAS No.: 528-48-3 Molecular Formula: C15H10O6 Formula Weight: 286.24 Melting Point: 330° dec. Beilstein Reference: 292829 MDL No.: MFCD00006829
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Point de fusion: 330 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006829
Numéro CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Merck Index: 14,4088
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité