Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
L14254.18 L14254.30 L14254.0B
L14254.18EA 52 EUR InStock
L14254.18 L14254.30 L14254.0B
Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132715
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132715
Numéro CAS: 9085-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité