Amberlite® IR-120 (H) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14285.30EA 51 EUR InStock
L14285.30 L14285.0B
Amberlite® IR-120 (H) résine échangeuse d'anions
Amberlite® IR-120 (H)
Densité: 1,28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132707
Numéro CAS: 78922-04-0
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité