Lauroyl peroxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14310.22 L14310.36
L14310.22EA 50.1 EUR InStock
L14310.22 L14310.36
Lauroyl peroxide 97%
Lauroyl peroxide
Purity: 97% CAS No.: 105-74-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)10CO2]2 Formula Weight: 398.63 Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 1804936 UN No.: UN3106 MDL No.: MFCD00008964
Formule: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0.910
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008964
Numéro CAS: 105-74-8
EINECS: 203-326-3
ADR: 5.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité