3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
L14370.09 L14370.18
L14370.09EA 26.3 EUR InStock
L14370.09 L14370.18
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Purity: 98% CAS No.: 128-69-8 Molecular Formula: C24H8O6 Formula Weight: 392.32 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 57831 MDL No.: MFCD00006916
Formule: C₂₄H₈O₆
MW: 392,32 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006916
Numéro CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité