Pyromellitic diimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14372.06 L14372.14
L14372.06EA 45.6 EUR InStock
L14372.06 L14372.14
Pyromellitic diimide 97%
Pyromellitic diimide
Purity: 97% CAS No.: 2550-73-4 Molecular Formula: C10H4N2O4 Formula Weight: 216.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 214780 MDL No.: MFCD00005004
Formule: C₁₀H₄N₂O₄
MW: 216,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005004
Numéro CAS: 2550-73-4
EINECS: 219-852-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité