3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one, Eupatorin
L14495.MB L14495.MC
L14495.MBEA 271 EUR InStock
L14495.MB L14495.MC
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone 97%
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 855-96-9 Molecular Formula: C18H16O7 Formula Weight: 344.32 Melting Point: 190-192° Beilstein Reference: 1355109 MDL No.: MFCD00016929
Formule: C₁₈H₁₆O₇
MW: 344,32 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016929
Numéro CAS: 855-96-9
Merck Index: 14,3901
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité