Luteolin tetramethylether 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,7,3',4'-Tetramethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one
L14496.MC L14496.ME
L14496.MCEA 78.8 EUR InStock
L14496.MC L14496.ME
Luteolin tetramethylether 97%
Luteolin tetramethylether
Purity: 97% CAS No.: 855-97-0 Molecular Formula: C19H18O6 Formula Weight: 342.35 Melting Point: 193-197° Beilstein Reference: 336320 MDL No.: MFCD00017558
Formule: C₁₉H₁₈O₆
MW: 342,35 g/mol
Point de fusion: 193…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017558
Numéro CAS: 855-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité