1-Benzyl-4-Boc-piperazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14644.03EA 59.3 EUR InStock
L14644.03 L14644.06
1-Benzyl-4-Boc-piperazine 99%
1-Benzyl-4-Boc-piperazine
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
MW: 276,38 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075603
Numéro CAS: 57260-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité