4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14743.06EA 54.7 EUR InStock
L14743.06 L14743.14
4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride 97%
4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O₃
Point de fusion: ∼ 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075663
Numéro CAS: 94602-04-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité