Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5,6-dicarboxylic acid
L14754.06 L14754.03
L14754.06EA 179 EUR InStock
L14754.06 L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10351-75-4 Molecular Formula: C9H6N2O4 Formula Weight: 206.16 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 528170 MDL No.: MFCD03093058
Formule: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093058
Numéro CAS: 10351-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité