4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14810.03 L14810.06
L14810.03EA 37.9 EUR InStock
L14810.03 L14810.06
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 93048-16-9 Molecular Formula: C8H12N2O.HCl Formula Weight: 188.66 Melting Point: ca 110° dec. Beilstein Reference: 7227704 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD03426021
Formule: C₈H₁₂N₂O·HCl
MW: 188,66 g/mol
Point de fusion: ∼ 110 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426021
Numéro CAS: 93048-16-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité