Bisphenol A diglycidyl ether resin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14817.22EA 68.4 EUR InStock
L14817.22 L14817.14 L14817.36
Bisphenol A diglycidyl ether resin
Bisphenol A diglycidyl ether resin
Bisphenol A diglycidyl ether is used to inhibit the peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) and adipocyte differentiation and it induce apoptosis in tumor cells.
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Densité: 1,17
Numéro MDL: MFCD00080480
Numéro CAS: 25085-99-8
EINECS: 216-823-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité