Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14931.03 L14931.06
L14931.03EA 63.2 EUR InStock
L14931.03 L14931.06
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1489-69-6 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4298 Odour: Stench Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 906781 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00012261
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 98…101 °C
Densité: 0.938
Point d'éclair: 7 °C (44 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012261
Numéro CAS: 1489-69-6
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité