2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14933.06EA 104 EUR InStock
L14933.06 L14933.14 L14933.03
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine 99%
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Point de fusion: ∼ 265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075671
Numéro CAS: 89282-12-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité