Arbutin 98+% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxyphenyl beta-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Hydroquinone-beta-D-glucoside
L14945.03 L14945.06
L14945.03EA 26.7 EUR InStock
L14945.03 L14945.06
Arbutin 98+% (par HPLC)
Arbutin
Purity: 98+% CAS No.: 497-76-7 Molecular Formula: C12H16O7 Formula Weight: 272.26 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 89673 Optical Rotation: -65° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00016915
Formule: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016915
Numéro CAS: 497-76-7
EINECS: 207-850-3
Merck Index: 14,773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Form Powder
Assay (HPLC) 98.0%
Optical Rotation −65° ± 2° (c=2 in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité