Sodium bromoacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium 2-bromoacetate
L14983.06 L14983.14
L14983.06EA 36.8 EUR InStock
L14983.06 L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98% CAS No.: 1068-52-6 Molecular Formula: BrCH2CO2Na Formula Weight: 160.93 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01311832
Formule: BrCH₂CO₂Na
MW: 160,93 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311832
Numéro CAS: 1068-52-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité