(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl ≥97% radical libre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-PROXYL
L15068.MF L15068.MD
L15068.MFEA 28.7 EUR InStock
L15068.MF L15068.MD
(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl ≥97% radical libre
(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl
Purity: 98% CAS No.: 2154-68-9 Molecular Formula: C9H16NO3 Formula Weight: 186.23 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4136411 MDL No.: MFCD00003167
Formule: C₉H₁₆NO₃
MW: 186,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003167
Numéro CAS: 2154-68-9
EINECS: 218-448-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité