Diethylmethoxyborane 1 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15107.AC L15107.AE
L15107.ACEA 56.4 EUR InStock
L15107.AC L15107.AE
Diethylmethoxyborane 1 M dans le THF
Diethylmethoxyborane
CAS No.: 7397-46-8 Molecular Formula: C5H13BO Formula Weight: 99.97 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.4040 Beilstein Reference: 2231225 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00013240
Formule: C₅H₁₃BO
MW: 99,968 g/mol
Densité: 0.868
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013240
Numéro CAS: 7397-46-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité