Borane-morpholine complex 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Morpholine Borane
L15110.06 L15110.14
L15110.06EA 26.8 EUR InStock
L15110.06 L15110.14
Borane-morpholine complex 97%
Borane-morpholine complex
Purity: 97% CAS No.: 4856-95-5 Molecular Formula: C4H12BNO Formula Weight: 100.96 Odour: Amine-like Melting Point: 93-95° UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD00066736
Formule: C₄H₁₂BNO
MW: 100,96 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066736
Numéro CAS: 4856-95-5
EINECS: 225-450-7
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité