(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15144.06 L15144.14
L15144.06EA 88.5 EUR InStock
L15144.06 L15144.14
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 98%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Purity: 98% CAS No.: 35000-38-5 Molecular Formula: C24H25O2P Formula Weight: 376.44 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 2759875 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00075545
Formule: C₂₄H₂₅O₂P
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075545
Numéro CAS: 35000-38-5
EINECS: 412-880-7
ONU: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité