Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
L15178.03 L15178.06
L15178.03EA 59.2 EUR InStock
L15178.03 L15178.06
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Purity: 95% CAS No.: 23911-26-4 Molecular Formula: C14H19N3O8 Formula Weight: 357.32 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 1230954 MDL No.: MFCD00010697
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₈
MW: 357,32 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010697
Numéro CAS: 23911-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité