Amberlite® IR-120 (Na) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Amberlite®IR-120 Na+-form, Amberlite® IR120 Na+ form
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
L15199.22EA 31.6 EUR InStock
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) résine échangeuse d'anions
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132707
Numéro CAS: 9002-23-7
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité