3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 68.5 EUR InStock
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491
Formule: C₈H₆N₃NaO₂
MW: 199,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161491
Numéro CAS: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité