Methyl isopropyl carbonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15314.14 L15314.03 L15314.06
L15314.14EA 345 EUR InStock
L15314.14 L15314.03 L15314.06
Methyl isopropyl carbonate 97%
Methyl isopropyl carbonate
Purity: 97% CAS No.: 51729-83-0 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 27°(80°F) Refractive Index: 1.3830 Boiling Point: 116-118° Beilstein Reference: 1744735 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD01075689
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C
Densité: 0.975
Point d'éclair: 27 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075689
Numéro CAS: 51729-83-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité