3-Fluoro-DL-valine 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15334.MCEA 189 EUR InStock
L15334.MC L15334.MB
3-Fluoro-DL-valine 94%
3-Fluoro-DL-valine
Formule: C₅H₁₀FNO₂
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077549
Numéro CAS: 43163-94-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité