Bzl-Gly-OH ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L15368.06EA 72.7 EUR InStock
L15368.06 L15368.14
Bzl-Gly-OH ≥98%
Bzl-Gly-OH
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190772
Numéro CAS: 17136-36-6
EINECS: 241-194-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité