Magnesium bromide diethyl etherate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15481.14EA 77.8 EUR InStock
L15481.14
Magnesium bromide diethyl etherate 98%
Magnesium bromide diethyl etherate
Formule: C₄H₁₀Br₂MgO
MW: 258,236 g/mol
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064500
Numéro CAS: 29858-07-9
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité