2,3-Dibromofuran 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate 0.5%
L15518.03 L15518.06
L15518.03EA 48.8 EUR InStock
L15518.03 L15518.06
2,3-Dibromofuran 97% stabilisé
2,3-Dibromofuran
Stab. with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 30544-34-4 Molecular Formula: C4H2Br2O Formula Weight: 225.87 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 75-78°/75mm Beilstein Reference: 107511 MDL No.: MFCD01074839
Formule: C₄H₂Br₂O
MW: 225,87 g/mol
Point d'ébullition: 75…78 °C (75 mmHg)
Densité: 2.000
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074839
Numéro CAS: 30544-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité