3-Furaldehyde diethyl acetal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15519.06EA 130 EUR InStock
L15519.06 L15519.03
3-Furaldehyde diethyl acetal 98%
3-Furaldehyde diethyl acetal
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318151
Numéro CAS: 216144-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité