Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Eaton's Reagent
L15607.AE L15607.AP
L15607.AEEA 47.3 EUR InStock
L15607.AE L15607.AP
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (p/p)
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
CAS No.: 39394-84-8 Molecular Formula: O5P2 Formula Weight: 141.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4350 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00070545
MW: 141,95 g/mol
Densité: 1.515
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070545
Numéro CAS: 39394-84-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité