2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15613.03 L15613.MD
L15613.03EA 182 EUR InStock
L15613.03 L15613.MD
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 22817-26-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 120°/0.5mm Beilstein Reference: 134303 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD01075706
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 96…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075706
Numéro CAS: 22817-26-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité