4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15686.14EA 433 EUR InStock
L15686.14 L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,54 g/mol
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093067
Numéro CAS: 165547-79-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité