Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
L15740.14 L15740.22 L15740.36
L15740.14EA 27.2 EUR InStock
L15740.14 L15740.22 L15740.36
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Purity: 98% CAS No.: 101-68-8 Molecular Formula: C15H10N2O2 Formula Weight: 250.26 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 196°(385°F) Odour: Weak, characteristic Melting Point: 41-44° Boiling Point: 194°/5mm Beilstein Reference: 797662 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00036131
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
MW: 250,26 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1.239
Point d'éclair: 196 °C (385 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036131
Numéro CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité