Dess-Martin periodinane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
L15779.03 L15779.06 L15779.14
L15779.03EA 49 EUR InStock
L15779.03 L15779.06 L15779.14
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Dess Martin periodinane is used to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. It is also used as an oxidant for complexes with multifunctional alcohols. It is actively involved in the oxidation of N-protected-amino alcohols without epimerization and allylic alcohols.
CAS No.: 87413-09-0 Molecular Formula: C13H13IO8 Formula Weight: 424.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 130-132° dec. Beilstein Reference: 4548207 UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00130127
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424,15 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00130127
Numéro CAS: 87413-09-0
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2933
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité