Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15866.06EA 38.1 EUR InStock
L15866.06 L15866.14
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 98%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (6 mmHg)
Densité: 1,004
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006484
Numéro CAS: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité