1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15884.06 L15884.14 L15884.22
L15884.06EA 32.9 EUR InStock
L15884.06 L15884.14 L15884.22
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 20980-22-7 Molecular Formula: C8H12N4 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 31-35° Boiling Point: 118-120°/2mm Beilstein Reference: 151178 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00040742
Formule: C₈H₁₂N₄
MW: 164,21 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 31…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040742
Numéro CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité